Learn More
Strep Tag Monoclonal Antibody (GT517), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517282
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15378260
  • 506.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: strep-tagged protein expressing 293T cells. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
Strep Tag Monoclonal antibody specifically detects Strep Tag in Tag samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Strep Tag
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and no preservative; pH 7
Immunogen Amino acid sequence - ASWSHPQFEKGA
100 μL
Primary
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Western Blot
GT517
Unconjugated
Mouse
Protein G
RUO
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Tag
Produktvorschläge