Learn More
BD Pharmingen™ PE-Cy™5 Streptavidin
Beschreibung
- Dieser Antikörper wird routinemäßig mittels Durchflusszytometrie getestet.
- Weitere Anwendungen wurden getestet bei BD Biosciences Pharmingen nur während der Antikörperentwicklung oder in der Literatur beschrieben.
- Wirtsspezies: Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konzentration | 0,2 mg/mL |
| Konjugat | PE-Cy5 |
| Menge | 0,1 mg |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |