Learn More
BD Pharmingen™ PerCP-Cy™5.5 Streptavidin
Beschreibung
- Dieser Antikörper wird routinemäßig mittels Durchflusszytometrie getestet.
- Weitere Anwendungen wurden getestet bei BD Biosciences Pharmingen nur während der Antikörperentwicklung oder in der Literatur beschrieben.
- Wirtsspezies: Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konzentration | 0,2 mg/mL |
| Konjugat | PerCP-Cy5.5 |
| Menge | 0,1 mg |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die Proteinstabilisator und weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |