Learn More
BD Horizon™ V450 Streptavidin
Beschreibung
- Durchflusszytometrie
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Streptavidin |
| Konzentration | 0,5 mg/mL |
| Konjugat | Gehäuse V450 |
| Menge | 50 Tests |
| Kennzeichnung | Nur für Forschungszwecke (RUO) |
| Lagerungspuffer | Wässrige Pufferlösung, die Proteinstabilisator und weniger als oder exakt 0,09 % Natriumazid enthält |
| Synonym | IGHM; MU; Ig-mu-Kette C-Bereich; AGM1; VH |
| Inhalt und Lagerung | Unverdünnt bei 4 °C lagern. Vor längerer Lichteinstrahlung schützen. Nicht einfrieren. |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Durchflusszytometrie |