Learn More
Syntaxin 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534227
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15325211
  • 473.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Syntaxin 1 Polyclonal antibody specifically detects Syntaxin 1 in Bovine, Canine, Chicken, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Porcine samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
Syntaxin 1
Polyclonal
Unconjugated
Stx1a
HPC-1; LOW QUALITY PROTEIN: syntaxin-1A; neuron-specific antigen HPC-1; P35-1; P35A; Sap; STX1; Stx1a; STX1B; STX1B1; STX1B2; STXA1; SYN1A; Synaptotagmin-associated 35 kDa protein; syntaxin 1 a; syntaxin 1A; syntaxin 1A (brain); syntaxin 1A (brain)-like; syntaxin-1A; Syntaxin-1B1; Syntaxin-1B2
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
100512594, 100759989, 100855965, 100857565, 20907, 6804, 788566
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
O35526, P32850, Q16623
Stx1a
Synthetic 16 amino acid peptide from internal region of human STX1A / Syntaxin 1A.
50 μg
Primary
Bovine, Canine, Chicken, Hamster, Human, Mouse, Non-human Primate, Porcine