Learn More
SUFU Monoclonal Antibody (C.60.7), Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA514956
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11584921
  • 421.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody.
SUFU Monoclonal antibody specifically detects SUFU in Human, Mouse, Non-human Primate, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SUFU
Monoclonal
Unconjugated
SUFU
OTTHUMP00000020377; OTTHUMP00000020378; OTTHUMP00000020379; PRO1280; RP11-47A8.1; Su(fu); Sufu; SUFU negative regulator of hedgehog signaling; SUFUH; SUFUXL; suppressor of fused homolog; suppressor of fused homolog (Drosophila); UNQ650/PRO1280
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
24069, 361769, 51684
-20°C
Liquid
Western Blot
C.60.7
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
Q9UMX1, Q9Z0P7
SUFU
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Leu458 of human SUFU
100 μL
Primary
Human, Mouse, Non-human Primate, Rat