Learn More
ZNF280A Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA537067
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15524231
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 61 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
ZNF280A Polyclonal antibody specifically detects ZNF280A in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
ZNF280A
Polyclonal
Unconjugated
ZNF280A
3'OY11.1; SUHW1; Suppressor of hairy wing homolog 1; zinc finger protein 280; zinc finger protein 280A; Zinc finger protein 636; ZNF280; ZNF280A; ZNF636
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
129025
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
P59817
ZNF280A
Synthetic peptide corresponding to amino acids 491-536 of human SUHW1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat