Learn More
Sulfaguanidine Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA175427
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11599030
  • 684.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-75427 specifically detects Sulfaguanidine. PA1-75427 has been successfully used in ELISA applications. The PA1-75427 immunogen is Sulguanidine-BSA.
Sulfaguanidine Polyclonal antibody specifically detects Sulfaguanidine in Chemical samples. It is validated for ELISA.
Spezifikation
Spezifikation
Sulfaguanidine
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Sheep
purified
RUO
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
ELISA
Unconjugated
C7H10N4O2S; Guanicil; Sulfaguanidin; Sulfaguine; Sulphaguanidine
Sulguanidine-BSA