Learn More
SULT1C3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524548
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13252239
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SULT1C3 Polyclonal antibody specifically detects SULT1C3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SULT1C3
Polyclonal
Unconjugated
SULT1C3
ST1C3; Sulfotransferase 1C3; sulfotransferase family 1C member 3; sulfotransferase family, cytosolic, 1C, member 3; SULT1C3
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
442038
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
Q6IMI6
SULT1C3
KLH conjugated synthetic peptide between 264-292 amino acids from the C-terminal region of human SULT1C3
400 μL