Learn More
SURF1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA536198
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15557561
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 33 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
SURF1 Polyclonal antibody specifically detects SURF1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SURF1
Polyclonal
Unconjugated
SURF1
0610010F23Rik; Ab1-205; CMT4K; Surf1; Surf-1; surfeit 1; surfeit gene 1; surfeit locus protein 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
20930, 64463, 6834
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
P09925, Q15526, Q9QXU2
SURF1
Synthetic peptide corresponding to amino acids 150-200 of human SURF-1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat