missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Survivin Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA19106

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11563941

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with bovine, canine, feline and porcine based on sequence homology.

Survivin Polyclonal antibody specifically detects Survivin in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Survivin
Polyclonal
Unconjugated
Birc5
AAC-11; AP14; Api4; apoptosis inhibitor 4; Apoptosis inhibitor survivin; baculoviral IAP repeat containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5; baculoviral IAP repeat-containing 5 (survivin); baculoviral IAP repeat-containing protein 5; BIRC 5; BIRC5; EPR 1; EPR-1; Iap4; inhibitor of apoptosis; survivin; survivin variant 3 alpha; survivin40; SVV; TIAP
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
332
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O15392
Birc5
Synthetic peptide corresponding to the C terminus amino acids CVRRAIEQLAAMD.
100 μg
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote