Learn More
SUSD3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544351
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15516472
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: LRLPPQATFQ VLRGNGASVG TVLMFRCPSN HQMVGSGLLT CTWKGSIAEW Sequence homology: Cow: 77%; Human: 100%; Pig: 77%
SUSD3 Polyclonal antibody specifically detects SUSD3 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SUSD3
Polyclonal
Unconjugated
SUSD3
1700017I11Rik; 2810440J20Rik; Susd3; sushi domain containing 3; sushi domain-containing protein 3; UNQ9387/PRO34275
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
203328
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q96L08
SUSD3
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human SUSD3