Learn More
SUV39H2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518115
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11376083
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, human, mouse and porcine based on sequence homology.
SUV39H2 Polyclonal antibody specifically detects SUV39H2 in Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SUV39H2
Polyclonal
Unconjugated
SUV39H2
4930507K23Rik; AA536750; D030054H19Rik; D2Ertd544e; FLJ23414; H3 K9 HMTase 2; H3-K9-HMTase 2; Histone H3-K9 methyltransferase 2; histone-lysine N-methyltransferase SUV39H2; KMT1; KMT1B; lysine N-methyltransferase 1B; RP11-2K17.2; Su; Su(var)3-9 homolog 2; suppressor of variegation 3-9 homolog 2; suppressor of variegation 3-9 homolog 2 (Drosophila); Suv39h histone methyltransferase; Suv39h2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
364785
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
0
SUV39H2
Synthetic peptide sequence (CKCGAVTCRGYLN) corresponding to the C-terminus amino acids of SUV39H2
100 μg
Primary
Rat