Learn More
SV40 T-Antigen Monoclonal Antibody (PAb108), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA512463
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11384643
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody reacts with the large T and small T-antigen of SV40 under native and denatured conditions. It will also react with the large T-antigen of BKV, human papovavirus.
SV40 T-Antigen Monoclonal antibody specifically detects SV40 T-Antigen in Virus samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SV40 T-Antigen
Monoclonal
0.2 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.09% sodium azide; pH 7.4
Mouse
Protein A
RUO
Virus
Antibody
IgG2a
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
PAb108
Unconjugated
simian vacuolating virus 40; simian virus; Simian virus 40; SV40 T-antigen; sv40 virus large t antigen
SV40 transformed mouse line B4
500 μL
Primary
4° C