Learn More
SWAP70 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA141490
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11504500
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: Daudi.
SWAP70 Polyclonal antibody specifically detects SWAP70 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SWAP70
Polyclonal
Unconjugated
SWAP70
70kDa; AV235546; FLJ39540; HSPC321; Kiaa0640; KIAA0640 protein; SWA-70 protein; SWAP complex protein; SWAP complex protein, 70 kDa; SWAP switching B-cell complex 70; SWAP switching B-cell complex 70kDa subunit; SWAP70; SWAP-70; SWAP-70 protein; Switch-associated protein 70
Rabbit
Protein G
RUO
23075
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 0.2% gelatin and 0.05% sodium azide
Q9UH65
SWAP70
Synthetic peptide corresponding to residues 300-350 of human SWAP-70.