Learn More
Syk Monoclonal Antibody (SYK-01), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA119332
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11544612
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Syk Monoclonal antibody specifically detects Syk in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Syk
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 15mM sodium azide; pH 7.4
P43405, P48025, Q64725
Syk
Recombinant fragment (aa 5-360) of human Syk.
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
SYK-01
Unconjugated
Syk
DKFZp313N1010; EC 2.7.10.2; FLJ25043; FLJ37489; HGNC:11205; kinase Syk; KSYK; p72Syk; p72-Syk; ptk72; SP1; spleen associated tyrosine kinase; spleen tyrosine kinase; SYK; syk signaling; Sykb; tyrosine-kinase syk; tyrosine-protein kinase SYK
Mouse
Protein A
RUO
20963, 25155, 6850
4° C, do not freeze