Learn More
SYNGR4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518327
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11306303
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
SYNGR4 Polyclonal antibody specifically detects SYNGR4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
SYNGR4
Polyclonal
Unconjugated
Syngr4
1700016O14Rik; MGC125805; synaptogyrin 4; synaptogyrin 4 protein; synaptogyrin-4; SYNGR4; testis tissue sperm-binding protein Li 72n
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
23546
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
O95473
Syngr4
Synthetic peptide sequence (HIPKSLQELANS) corresponding to the N-terminus amino acids of SYNGR4