missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synaptotagmin 5 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA544987

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15516752

  • 469.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Peptide sequence: YLLPDKRRRY ETKVHRQTLN PHFGETFAFK VPYVELGGRV LVMAVYDFDR Sequence homology: Cow: 93%; Dog: 100%; Guinea Pig: 100%; Horse: 100%; Human: 93%; Mouse: 100%; Rat: 100%

Synaptotagmin 5 Polyclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 5 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Synaptotagmin 5
Polyclonal
Unconjugated
Syt5
putative synaptotagmin V; synaptotagmin 5; synaptotagmin IX; Synaptotagmin V; synaptotagmin-5; SYT5; Syt9; SytIX; sytV
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
53420, 6861
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
O00445, Q9R0N5
Syt5
Synthetic peptide directed towards the middle region of human SYT5
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote