Learn More
Synaptotagmin 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518856
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11346833
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine, canine, mouse and rat based on sequence homology.
Synaptotagmin 1 Polyclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Synaptotagmin 1
Polyclonal
Unconjugated
Syt1
AW124717; DKFZp781D2042; FLJ42519; G630098F17Rik; P65; SV DKFZp781D2042; SV SYT; svp65; Syb1; synaptotagmin 1; synaptotagmin 1 L homeolog; synaptotagmin 2; synaptotagmin I; synaptotagmin I protein; synaptotagmin I variant b; Synaptotagmin II; Synaptotagmin XI; synaptotagmin-1; Synaptotagmin-2; SYT; Syt1; syt1.L; SYT2; SytI; SytII; XELAEV_18022019mg
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
6857
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
P21579
Syt1
Synthetic peptide sequence (RDLQSAEKEEQEK) corresponding to the internal amino acids of SYT1