Learn More
Synaptotagmin 1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA14699
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11593501
  • 514.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with human, mouse, bovine, chicken and non-human primate based on 100% sequence homology. In Western blot, this antibody is specific for ∽65 kDa synaptotagmin I protein.
Synaptotagmin 1 Polyclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 1 in Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Synaptotagmin 1
Polyclonal
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and no preservative; pH 7.5
P21707, P46096
Syt1
Synthetic peptide corresponding to amino acid residues specific to rat synaptotagmin 1 conjugated to KLH
100 μL
Primary
Mouse, Rat
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
Syt1
AW124717; DKFZp781D2042; FLJ42519; G630098F17Rik; P65; SV DKFZp781D2042; SV SYT; svp65; Syb1; synaptotagmin 1; synaptotagmin 1 L homeolog; synaptotagmin 2; synaptotagmin I; synaptotagmin I protein; synaptotagmin I variant b; Synaptotagmin II; Synaptotagmin XI; synaptotagmin-1; Synaptotagmin-2; SYT; Syt1; syt1.L; SYT2; SytI; SytII; XELAEV_18022019mg
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
20979, 25716
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles