Learn More
CD138 Monoclonal Antibody (300506), PE, Invitrogen™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  Thermo Scientific MA523527
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15503222
  • 235.00 € / 100 Tests
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
In direct ELISAs, no cross-reactivity with recombinant human Syndecan-1, recombinant mouse (rm) Syndecan-3 or rmSyndecan-4 is observed.
CD138 Monoclonal antibody specifically detects CD138 in Mouse samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
CD138
Monoclonal
PE
Sdc1
AA408134; AA409076; CD antigen 138; CD138; CD138 antigen; heparan sulfate proteoglycan fibroblast growth factor receptor; HSPG; sCD138; SDC; Sdc1; soluble CD138; Sstn; syn-1; Synd; SYND1; Synd-1; SYNDECA; syndecan; syndecan 1; syndecan proteoglycan 1; Syndecan1; syndecan-1; synstatin
Rat
Protein A/G
RUO
20969
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
300506
Buffered saline solution with BSA and 0.09% sodium azide
P18828
Sdc1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse Syndecan-1/CD138 isoform 1 Gln18-Glu252