Learn More
Syntaxin 1 Monoclonal Antibody (SP6), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA517614
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15328520
  • 381.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA5-17614 targets Syntaxin-1 in FACS applications and shows reactivity with Human, Mouse, and Rat samples. The MA5-17614 immunogen is human Syntaxin.
Syntaxin 1 Monoclonal antibody specifically detects Syntaxin 1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
Syntaxin 1
Monoclonal
0.1 mg/mL
PBS with 4-5mg/mL BSA and 0.02% sodium azide
O35526, P32851, Q16623
Stx1a
Human Syntaxin
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1
Flow Cytometry
SP6
FITC
Stx1a
HPC-1; LOW QUALITY PROTEIN: syntaxin-1A; neuron-specific antigen HPC-1; P35-1; P35A; Sap; STX1; Stx1a; STX1B; STX1B1; STX1B2; STXA1; SYN1A; Synaptotagmin-associated 35 kDa protein; syntaxin 1 a; syntaxin 1A; syntaxin 1A (brain); syntaxin 1A (brain)-like; syntaxin-1A; Syntaxin-1B1; Syntaxin-1B2
Mouse
Protein G
RUO
116470, 20907, 6804
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles. Store in the dark.