Learn More
STX16 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSS00014W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11561272
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 100 μL of distilled water.
Spezifikation
Spezifikation
STX16
Polyclonal
Stx16
Syntaxin 16, STX16, Syn16
Rabbit
100 μL
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry
Unconjugated
Q8BVI5
STX16
A synthetic peptide from mouse Syntaxin-16
RUO
228960
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized