Learn More
Syntaxin 4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA544996
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15596752
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: VEMQGEMINR IEKNILSSAD YVERGQEHVK TALENQKKAR KKKVLIAICV Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 91%; Human: 100%; Mouse: 93%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 93%
Syntaxin 4 Polyclonal antibody specifically detects Syntaxin 4 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
Syntaxin 4
Polyclonal
Unconjugated
STX4
hypothetical protein LOC508675; p35-2; Renal carcinoma antigen NY-REN-31; Stx4; STX4A; Syn4; Syn-4; syntaxin 4; syntaxin 4A (placental); syntaxin-4; syntaxin-4 isoform A
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
6810
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q12846
STX4
Synthetic peptide directed towards the C-terminal of human STX4