missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Syntaxin 6 Monoclonal Antibody (F.374.2), Invitrogen™

Rabbit Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA514858

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11504831

  • 419.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

It is not recommended to aliquot this antibody.

Syntaxin 6 Monoclonal antibody specifically detects Syntaxin 6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Syntaxin 6
Monoclonal
164 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
O43752, Q63635, Q9JKK1
STX6
Synthetic peptide corresponding to residues surrounding Tyr140 of mouse syntaxin 6 protein
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
F.374.2
Unconjugated
STX6
2310039E05Rik; 2410005I16Rik; AA437559; AI415714; AI845861; HGNC:11441; STX6; Syn6; syntaxin 6; syntaxin-6
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
10228, 58244, 60562
-20°C
Liquid
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote