Learn More
STX7 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen OSS00012W
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11541272
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute with 100 μL of distilled water.
Spezifikation
Spezifikation
STX7
Polyclonal
Stx7
Syntaxin-7, STX7, Syn7
Rabbit
100 μL
Primary
Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunohistochemistry, Western Blot
Unconjugated
O70439, O70257
STX7
A synthetic peptide from n-terminal region of mouse Syntaxin-7
RUO
53331, 60466
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Lyophilized