missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

STX8 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Sheep Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA548080

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15548572

  • 455.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

STX8 Polyclonal antibody specifically detects STX8 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

STX8
Polyclonal
Unconjugated
STX8
0610007H08Rik; 1110002H11Rik; 4930571E13Rik; CARB; CIP-1-associated regulator of cyclin B; Stx8; syntaxin 8; syntaxin-8; Syntaxin-like protein 3I35
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
55943, 59074, 9482
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
O88983, Q9UNK0, Q9Z2Q7
STX8
E. coli-derived recombinant human Syntaxin 8 Met1-Gly215
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote