Learn More
α-Synuclein Mouse, Unlabeled, Clone: 42, BD
Mouse Monoclonal Antibody
363.00 € - 600.00 €
Spezifikation
Antigen α-Synuclein
Klon 42
Konzentration 250μg/mL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15885639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610786
50 μg
363.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15895639
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
610787
150 μg
600.00 €
1 Set
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Synuclein cDNA was isolated from Torpedo californica and found to encode a 143 amino acid neuron-specific protein. In addition, a rat brain cDNA library yielded several clones that encode different proteins with homology to Torpedo Synuclein. A 140 amino acid protein in rat is referred to as Synuclein-1. In situ hybridization shows synuclein mRNAs in discrete areas of rat brain, notably the hippocampus. In humans, two synuclein proteins of 140 and 134 amino acids were sequenced that exhibit a high degree of homology with each other (61% identity) and with previously described Synuclein proteins. The 140 amino acid protein (α-Synuclein) is the human homologue of rat Synuclein-1 and is identical to the non-amyloid-β component precursor (NACP), a presynaptic protein involved in amyloidogenesis in Alzheimer's disease (AD). The 134 amino acid protein (β-Synuclein) is the human homologue of bovine phosphoneuroprotein. These proteins are expressed in brain, primarily in presynaptic nerve terminals. Although the exact function of the Synucleins has not been determined, they have been linked to the prominent neurodegenerative disorders AD and Parkinson's disease.
Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Western Blotting
Spezifikation
Spezifikation
α-Synuclein
250μg/mL
Monoclonal
Mouse
Cell Biology
Aqueous buffered solution containing BSA, glycerol, and ≤0.09% sodium azide.
IgG1
Affinity Purified
42
Western Blot
Unconjugated
RUO
Human, Mouse, Rat
Rat Synuclein-1 aa. 15-123
Primary
Store undiluted at -20°C.