missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Synaptotagmin 1 Monoclonal Antibody (8G11B10), Invitrogen™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  Invitrogen MA515466

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11325443

  • 461.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

MA5-15466 targets SYT1 in indirect ELISA, WB applications and shows reactivity with Human samples. The MA5-15466 immunogen is purified recombinant fragment of SYT1 expressed in E. Coli. <br>.

Synaptotagmin 1 Monoclonal antibody specifically detects Synaptotagmin 1 in Human samples. It is validated for ELISA, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Synaptotagmin 1
Monoclonal
Conc. Not Determined
ascites with 0.03% sodium azide
P21579
Syt1
Purified recombinant fragment of SYT1 expressed in E. Coli.
RUO
6857
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
ELISA, Western Blot
8G11B10
Unconjugated
Syt1
AW124717; DKFZp781D2042; FLJ42519; G630098F17Rik; P65; SV DKFZp781D2042; SV SYT; svp65; Syb1; synaptotagmin 1; synaptotagmin 1 L homeolog; synaptotagmin 2; synaptotagmin I; synaptotagmin I protein; synaptotagmin I variant b; Synaptotagmin II; Synaptotagmin XI; synaptotagmin-1; Synaptotagmin-2; SYT; Syt1; syt1.L; SYT2; SytI; SytII; XELAEV_18022019mg
Mouse
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote