missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

SYTL4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA535992

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg

Artikelnummer. 15517461

  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: 293T, A431, HeLa. Predicted reactivity: Mouse (86%), Rat (89%), Bovine (90%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

SYTL4 Polyclonal antibody specifically detects SYTL4 in Human, Mouse samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

SYTL4
Polyclonal
Unconjugated
SYTL4
Exophilin-2; Gph; Granuphilin; granuphilin b; granuphilin-a; granuphilin-b; Slp4; synaptotagmin like 4; synaptotagmin-like 4; synaptotagmin-like 4 (granuphilin-a); synaptotagmin-like protein 4; Sytl4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
27359, 94121
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 20% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q96C24, Q9R0Q1
SYTL4
Recombinant fragment corresponding to a region within amino acids 56 and 354 of SYTL4
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote