Learn More
TAS1R3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534256
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15345111
  • 512.00 € / 50 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Percent identity with other species by BLAST analysis: Human, Chimpanzee, Gorilla (100%) Orangutan (90%) Marmoset (85%) Baboon, Monkey, Panda (80%).
TAS1R3 Polyclonal antibody specifically detects TAS1R3 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin).
Spezifikation
Spezifikation
TAS1R3
Polyclonal
Unconjugated
TAS1R3
Sac; Saccharin preference protein; sweet taste receptor T1R3; T1r3; TAS1R3; taste 1 receptor member 3; taste receptor type 1 member 3; taste receptor, type 1, member 3; TR3; TS1R3
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
83756
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide
Q7RTX0
TAS1R3
Synthetic 20 amino acid peptide from N-terminal extracellular domain of human TAS1R3.