Learn More
T7 Tag Polyclonal Antibody, HRP, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA131449
374.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11586093
  • 562.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 24-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA1-31449 detects T7 tag from tagged samples.
T7 Tag Polyclonal antibody specifically detects T7 Tag in Tag samples. It is validated for ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
T7 Tag
Polyclonal
HRP
MASMTGGQQMG; T7 cleavage
synthetic peptide, MASMTGGQQMG (T7), conjugated to KLH.
100 μg
Primary
Antibody
IgG
ELISA, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 0.2% BSA and 0.05% Pro-Clean 400; pH 7.2
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Tag
Produktvorschläge