Learn More
TAGLN Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Goat Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA518252
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11346223
  • 472.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody is predicted to react with bovine and canine based on sequence homology.
TAGLN Polyclonal antibody specifically detects TAGLN in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TAGLN
Polyclonal
Unconjugated
TAGLN
22 kDa actin-binding protein; 25 kDa F-actin-binding protein; actin-associated protein p27; DKFZp686B01212; DKFZp686P11128; Protein WS3-10; similar to transgelin; Sm22; sm22 alpha; SM22A; Sm22alpha; SM22-alpha; SMCC; smooth muscle 22 protein; smooth muscle protein 22-alpha; TAGLN; TAGLN1; Transgelin; transgelin variant 2; Ws310; WS3-10
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
6876
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
TBS with 0.5% BSA and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q01995
TAGLN
Synthetic peptide sequence (MTGYGRPRQIIS) corresponding to the C-terminus amino acids of TAGLN