Learn More
TAMRA Monoclonal Antibody (11H10), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA1042
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 12807772
  • 508.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 06-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MA1-042 has been successfully used in fluorescence quenching applications.
TAMRA Monoclonal antibody specifically detects TAMRA in Chemical samples. It is validated for Fluorescent Quenching.
Spezifikation
Spezifikation
TAMRA
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1mg/mL BSA and 0.05% sodium azide
Mouse
Protein A
RUO
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Chemical
Fluorescent Quenching
11H10
Unconjugated
TAMRA
TAMRA molecule.