missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Tapasin Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA129450

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 11552342

  • 542.00 € / 50 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Detects a band of approximately 48 kDa. Positive control of HeLa Cell lysate suggested.

Tapasin Polyclonal antibody specifically detects Tapasin in Bovine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

Tapasin
Polyclonal
Unconjugated
TAPBP
D17Wsu91e; DADB-159G18.7; NGS17; NGS-17; similar to Tapasin precursor (TPSN) (TPN) (TAP-binding protein) (TAP-associated protein) (NGS-17); TAP binding protein; TAP binding protein (tapasin); TAPA; tapasin; TAP-associated protein; TAP-binding protein; Tapbp; TPN; TPSN
Rabbit
Protein A
RUO
21356, 25217, 504335, 6892
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunoprecipitation, Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.09% sodium azide
O15533, Q9R233
TAPBP
synthetic peptide LGWAAVYLSTCKDSKKKAE, corresponding to amino acids 430-448 of Human Tapasin.
50 μg
Primary
Bovine, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote