Learn More
AS160 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA534524
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 15345451
  • 470.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
PA5-34524 can be used with blocking peptide PEP-1567.
AS160 Polyclonal antibody specifically detects AS160 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry.
Spezifikation
Spezifikation
AS160
Polyclonal
Unconjugated
TBC1D4
5930406J04Rik; A930035N22; Akt substrate of 160 kDa; AS160; AV295684; DKFZp779C0666; Kiaa0603; NIDDM5; OTTHUMP00000040818; RGD1561609; RP11-159J2.1; RP11-159J2.3; similar to TBC1 domain family member 4; TBC (Tre-2, BUB2, CDC16) domain-containing protein; TBC Tre-2; TBC1 domain family member 4; TBC1 domain family, member 4; TBC1D4
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
9882
Maintain refrigerated at 2-8°C for up to 3 months. For long term storage store at -20°C
Liquid
Immunohistochemistry
1 mg/mL
PBS with 0.02% sodium azide
O60343
TBC1D4
An 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human TBC1D4