Learn More
TBCCD1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA524074
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13208148
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
TBCCD1 Polyclonal antibody specifically detects TBCCD1 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TBCCD1
Polyclonal
PBS with 0.09% sodium azide
Q640P7, Q9NVR7
TBCCD1
KLH conjugated synthetic peptide between 491-520 amino acids from the C-terminal region of human TBCCD1
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Western Blot
Unconjugated
TBCCD1
5730478M09Rik; AU015083; BB165076; TBCC domain containing 1; TBCC domain-containing protein 1; Tbccd1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
55171, 70573
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles