Learn More
TBK1 Monoclonal Antibody (108A429), Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA516159
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
Artikelnummer. 13289238
  • 510.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Suggested positive control: human testis protein, NIH-3T3 or RAW.
TBK1 Monoclonal antibody specifically detects TBK1 in Bovine, Canine, Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TBK1
Monoclonal
1.0 mg/mL
PBS with 0.05% sodium azide
Q9UHD2, Q9WUN2
TBK1
Synthetic peptide (YYQFKKDKAERRLAYC ) of TBK1/NAK protein.
100 μg
Primary
Bovine, Canine, Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG1 κ
Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
108A429
Unconjugated
TBK1
1200008B05Rik; AI462036; AW048562; FLJ11330; FTDALS4; NAK; NF-kappa-B-activating kinase; NF-kB-activating kinase; serine/threonine protein kinase TBK1; serine/threonine-protein kinase TBK1; T2K; TANK binding kinase 1; TANK-binding kinase 1; tbk; TBK1
Mouse
Protein G
RUO
29110, 299827, 481145, 533141, 56480
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.