missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBL1X Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA528644

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 13492757

  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Recommended positive controls: HeLaS3. Predicted reactivity: Mouse (100%), Rat (100%), Zebrafish (100%), Chicken (100%), Bovine (100%). Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.

TBL1X Polyclonal antibody specifically detects TBL1X in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TBL1X
Polyclonal
Unconjugated
Tbl1x
5330429M20; EBI; F-box-like/WD repeat-containing protein TBL1X; RGD1563868; SMAP55; TBL1; Tbl1x; transducin (beta)-like 1 X-linked; transducin (beta)-like 1X-linked; transducin beta-like protein 1X; Transducin-beta-like protein 1, X-linked
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6907
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.95 mg/mL
0.1M tris glycine with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
O60907
Tbl1x
Synthetic peptide corresponding to a region within amino acids 514 and 577 of Human TBL1X
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote