missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX18 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA537070

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg

Artikelnummer. 15554231

  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 64 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.

TBX18 Polyclonal antibody specifically detects TBX18 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TBX18
Polyclonal
Unconjugated
TBX18
2810012F10Rik; 2810404D13Rik; CAKUT2; LOW QUALITY PROTEIN: T-box transcription factor TBX18; T-box 18; T-box protein 14; T-box protein 15; T-box protein 18; T-box transcription factor 18; T-box transcription factor TBX18; T-box18; TBX14; TBX15; Tbx18
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
315870, 76365, 9096
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
O95935, Q9EPZ6
TBX18
Synthetic peptide corresponding to amino acids 170-215 of human TBX18
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote