Learn More
TBX2 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540713
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15594342
  • 470.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: AEIAQAEEQA RKRQEEREKE AAEQAERSQS SIVPEEEQAA NKGEEKKDDE Sequence homology: Cow: 92%; Dog: 85%; Guinea Pig: 85%; Horse: 92%; Human: 100%; Mouse: 77%; Pig: 92%; Rabbit: 92%; Rat: 85%
TBX2 Polyclonal antibody specifically detects TBX2 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TBX2
Polyclonal
Unconjugated
TBX2
FLJ10169; LOW QUALITY PROTEIN: T-box transcription factor TBX2; T-box 2; T-box 2 protein; T-box 2 transcription factor; T-box protein 2; T-box transcription factor 2; T-box transcription factor TBX2; TBX2
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
6909
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q13207
TBX2
Synthetic peptide directed towards the middle region of human TBX2