Learn More
TBX20 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA540669
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15534322
  • 459.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Peptide sequence: MEFTASPKPQ LSSRANAFSI AALMSSGGSK EKEATENTIK PLEQFVEKSS Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 100%; Guinea Pig: 93%; Horse: 100%; Human: 100%; Mouse: 100%; Pig: 100%; Rabbit: 100%; Rat: 100%; Zebrafish: 100%
TBX20 Polyclonal antibody specifically detects TBX20 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TBX20
Polyclonal
Unconjugated
TBX20
9430010M06Rik; AL022859; ASD4; cb826; H15-related T-box transcription factor hrT; hrt; T-box 20; T-box protein 20; T-box transcription factor; T-box transcription factor 20; T-box transcription factor TBX20; T-box transcription factor TBX20-like; Tbx12; TBX20; whz; ZF-TBX20
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
57057
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
Q9UMR3
TBX20
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human TBX20