Learn More
TBX3 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen 424800
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Artikelnummer. 10680464
  • 431.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
42-4800 has been successfully used in immunohistochemistry analysis of Tbx3 in mouse E16.5 frozen lung sections.
TBX3 Polyclonal antibody specifically detects TBX3 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TBX3
Polyclonal
Unconjugated
Tbx3
bladder cancer related protein XHL; D5Ertd189e; T-box 3; T-box 3 (ulnar mammary syndrome); T-box protein 3; T-box transcription factor TBX3; TBX3; TBX3-ISO; UMS; XHL
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
21386, 353305, 6926
-20°C
Liquid
ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
0.25 mg/mL
PBS with 0.1% sodium azide; pH 7.4
O15119, P70324, Q7TST9
Tbx3
Synthetic peptide derived from an internal region of human T-box 3, which differs from mouse and rat by one conservative and one non-conservative amino acid
100 μg
Primary
Human, Mouse, Rat