missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TBX4 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Rabbit Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA535223

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

Artikelnummer. 15367634

  • 516.00 € / 400 Mikroliter
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This antibody is predicted to react with chicken, rat and Xenopus based on sequence homology.

TBX4 Polyclonal antibody specifically detects TBX4 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TBX4
Polyclonal
Unconjugated
TBX4
3930401C23; ICPPS; SPS; T-box 4; T-box 4 protein; T-box protein 4; T-box transcription factor 4; T-box transcription factor TBX4; Tbx4; transcription factor Tbx4
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
21387, 9496
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
0.3 mg/mL
PBS with 0.09% sodium azide
P57082, P70325
TBX4
KLH conjugated synthetic peptide between 103-129 amino acids from the N-terminal region of human TBX4
400 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote