missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

TCAM-1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™

Goat Polyclonal Antibody

Marke:  Invitrogen PA547508

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

Artikelnummer. 15528002

  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 22-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.

TCAM-1 Polyclonal antibody specifically detects TCAM-1 in Mouse samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation

Spezifikation

TCAM-1
Polyclonal
Unconjugated
Tcam1
4930570F09Rik; AI429105; TCAM1; TCAM1P; testicular cell adhesion molecule 1; testicular cell adhesion molecule 1, pseudogene
Goat
Antigen affinity chromatography
RUO
75870
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
0
Tcam1
Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant mouse TCAM-1 Ala18-Gly481
100 μg
Primary
Mouse
Antibody
IgG
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote