Learn More
TCEAL1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA536612
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00910kg
Artikelnummer. 15543951
  • 472.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 27-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody detects endogenous protein at a molecular weight of 18 kDa. Purity is >95% by SDS-PAGE.
TCEAL1 Polyclonal antibody specifically detects TCEAL1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCEAL1
Polyclonal
Unconjugated
TCEAL1
0610011M09Rik; BC011290; Nuclear phosphoprotein p21/SIIR; P21; pp21; SIIR; TCEAL1; TCEA-like protein 1; transcription elongation factor A (SII)-like 1; transcription elongation factor A like 1; transcription elongation factor A protein-like 1; Transcription elongation factor S-II protein-like 1; WEX9
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
237052, 302593, 9338
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
1 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.2
Q15170, Q5PPP3, Q921P9
TCEAL1
Synthetic peptide corresponding to amino acids 90-143 of human TCEAL1
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat