Learn More
TCF7 Monoclonal Antibody (G.452.9), Invitrogen™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA514972
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 11534941
  • 419.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 21-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
It is not recommended to aliquot this antibody. This antibody is not cross-reactive with LEF1.
TCF7 Monoclonal antibody specifically detects TCF7 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCF7
Monoclonal
163 μg/mL
0.01M HEPES with 0.15M NaCl, 100μg/mL BSA, 50% glycerol and <0.02% sodium azide; pH 7.5
P36402, Q00417
TCF7
Synthetic peptide corresponding to a region surrounding Leu160 of human TCF1/TCF7 protein.
100 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Immunocytochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot
G.452.9
Unconjugated
TCF7
AI465550; HMG-box; OTTHUMP00000159390; OTTHUMP00000159391; T cell factor-1; T-cell factor 1; T-cell specific; T-cell-specific transcription factor 1; Tcf1; TCF-1; Tcf7; TCF-7; Transcription factor 7; transcription factor 7 (T-cell specific, HMG-box); transcription factor 7, T cell specific; transcription factor 7, T-cell specific
Rabbit
Affinity chromatography
RUO
21414, 363595, 6932
-20°C