Learn More
TCF19 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA521744
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 13237828
  • 473.00 € / 100 Mikroliter
Verfügbar ab: 16-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Recommended positive controls: 293T. Store product as a concentrated solution. Centrifuge briefly prior to opening the vial.
TCF19 Polyclonal antibody specifically detects TCF19 in Human samples. It is validated for Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCF19
Polyclonal
Unconjugated
TCF19
5730403J10Rik; AW495861; DAMA-213L4.5; SC 1; SC1; SC1 protein homolog; SC1(TCF19)-6; SC1(TCF19)-7; SC1-1; SCI(TCF19)-4; TCF 19; TCF19; TCF-19; Transcription factor 19; transcription factor 19-like protein; Transcription factor SC1
Rabbit
Antigen affinity chromatography
RUO
6941
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.96 mg/mL
PBS with 10% glycerol and 0.01% thimerosal; pH 7
Q9Y242
TCF19
Synthetic peptide contain a sequence corresponding to a region within amino acids 296 and 309 (Q9Y242) of TCF19