Learn More
TCF7L1 Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Sheep Polyclonal Antibody
Marke:  Invitrogen PA547810
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
Artikelnummer. 15548302
  • 473.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
TCF7L1 Polyclonal antibody specifically detects TCF7L1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot.
Spezifikation
Spezifikation
TCF7L1
Polyclonal
Unconjugated
TCF7L1
bHLHb21; HMG box transcription factor 3; T-cell factor 3; Tcf3; TCF-3; TCF7L1; transcription factor 3; transcription factor 7 like 1; transcription factor 7 like 1 (T cell specific, HMG box); transcription factor 7-like 1; transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG box); transcription factor 7-like 1 (T-cell specific, HMG-box); transcription factor 7-like 2 (T-cell specific, HMG box)
Sheep
Antigen affinity chromatography
RUO
83439
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Lyophilized
Immunocytochemistry, Western Blot
0.2 mg/mL
PBS with 5% trehalose and No Preservative
Q9HCS4
TCF7L1
E. coli-derived recombinant human TCF7L1 Lys429-Ser581