Learn More
TCR alpha/beta Monoclonal Antibody (IP26), FITC, Invitrogen™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen MA110454
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12332453
  • 383.00 € / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 08-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This antibody recognizes a monomorphic determinant of TCR alpha/beta.
TCR alpha/beta Monoclonal antibody specifically detects TCR alpha/beta in Human samples. It is validated for Flow Cytometry.
Spezifikation
Spezifikation
TCR alpha/beta
Monoclonal
FITC
TRAC
FLJ22602; IMD7; LOC290071; MGC117436; MGC22624; MGC23964; MGC71411; RATTCB; RATTCBC1; RGD1359684; similar to RIKEN cDNA A430107P09 gene; T cell receptor beta locus; T3/TCR complex; TCB; TCBC1; t-cell antigen receptor; T-cell receptor alpha constant; T-cell receptor beta chain; T-cell receptor V alpha; tcr alpha; TCR alpha/ beta; TCR beta; TCRA; Tcrb; TRA; Tra29; TRAC; TRB; TRB@; TRCA
Mouse
Size-exclusion chromatography
RUO
28589, 28755, 6955, 6957
4° C, store in dark, DO NOT FREEZE!
Liquid
Flow Cytometry
IP26
PBS with 0.2% BSA and 15mM sodium azide; pH 7.4
P01848, P04435
TRA, TRAC, TRB, TRBV7-9
not available
100 Tests